Learn More
Zwiebel™ Juego de pesas de cromo de clase M2.
Código de producto. p-8006545
Change view
Click to view available options
Masa:
1 a 1000 g
1 a 200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
11724714 1 a 1000 g cada uno
11704714 1 a 200 g cada uno
2 options
Código de producto. 11724714
Marca: Zwiebel™ PBI23705
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de clase M2 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M3.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M2.
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Masa 1 a 1000 g