Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase M1 con certificado
Código de producto. 11764744
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
10 mg
100 mg
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tolerancia:
± 0,2 mg
± 0,25 mg
± 0,5 mg
± 0,6 mg
± 1000 mg
± 250 mg
± 2500 mg
± 500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa Tolerancia unitSize
11764744 5 kg ± 250 mg cada uno
11730603 100 mg ± 0,5 mg cada uno
11774744 10 kg ± 500 mg cada uno
11784744 20 kg ± 1000 mg cada uno
11770593 1 mg ± 0,2 mg cada uno
11740603 200 mg ± 0,6 mg cada uno
11700603 10 mg ± 0,25 mg cada uno
11794744 50 kg ± 2500 mg cada uno
8 options
Código de producto. 11764744
Marca: Zwiebel™ PBI23721
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
  • Pesa de calibración de clase M1
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Material Hierro fundido
Masa 5 kg
Tolerancia ± 250 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III