Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase M1 con certificado
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
Marca:  Zwiebel™ PBI2300R
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11700603
  • 91.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Descripción
  • Pesa de calibración de clase M1
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
10 mg
± 0,25 mg
Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Zwiebel™ Pesas de clase M1 con certificado > Masa: 10 mg