Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase M1
Código de producto. 12001613
Click to view available options
Tolerancia:
± 1000 mg
± 250 mg
± 500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12001613
Marca: Zwiebel™ PBI23717
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de clase M1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M2.
  • Pesa de calibración de hierro fundido de clase M1.
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministran individualmente
Especificaciones
Tolerancia ± 500 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III