Learn More
Zwiebel™ Cajas de pesas de clase M1 con certificado
Código de producto. p-8006540
Click to view available options
Masa:
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11860902
Marca: Zwiebel™ PBI56820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Certificado de contraste COFRAC
  • Monobloque de 1 a 50g
  • Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
  • Dotación estándar
  • Monobloque de 1 a 20 g
  • Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
  • Estuches de madera opcionales.
Especificaciones
Masa 2000 g
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III