Learn More
Zwiebel™ Cajas de pesas de clase M1 con certificado
Click to view available options
Masa:
500 g
2000 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Certificado de contraste COFRAC
- Monobloque de 1 a 50g
- Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
- Dotación estándar
- Monobloque de 1 a 20 g
- Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
- Estuches de madera opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 2000 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |