Learn More
Zwiebel™ Cajas de pesas de clase M1.
Descripción
- Pesa de calibración de clase M1
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 500 g |
| Tolerancia | ± 25 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |