Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1 con certificado
Código de producto. 11790763
Click to view available options
Tolerancia:
± 1 mg
± 1,2 mg
± 1,6 mg
± 10 mg
± 100 mg
± 2 mg
± 250 mg
± 3 mg
± 5 mg
± 500 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11790763
Marca: Zwiebel™ PBI23122
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de caja de clase M1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M₂.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Tolerancia ± 5 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III