Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1 con certificado
Click to view available options
Tolerancia:
± 1 mg
± 1,2 mg
± 1,6 mg
± 10 mg
± 100 mg
± 2 mg
± 250 mg
± 3 mg
± 5 mg
± 500 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerancia | ± 250 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |