Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1
Código de producto. 11758204
Click to view available options
Tolerancia:
± 0,2 mg
± 0,5 mg
± 1,2 mg
± 1,6 mg
± 10 mg
± 2 mg
± 250 mg
± 5 mg
± 50000 mg
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11758204
missing translation for 'mfr': Zwiebel™ PBI2811L
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de caja de clase M1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M₂.
  • Pesa de clase M1
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Tolerancia ± 1,6 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III