Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase M1
Código de producto. 11720723
Click to view available options
Tolerancia:
± 0,2 mg
± 0,5 mg
± 1,2 mg
± 1,6 mg
± 10 mg
± 2 mg
± 250 mg
± 5 mg
± 50000 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11720723
Marca: Zwiebel™ PBI23095
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Úselas con instrumentos de pesaje de clase III de precisión media. Las pesas de caja de clase M1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase M₂.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M1.
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Tolerancia ± 10 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III