Learn More
Batas desechables de polipropileno de clase I
Código de producto. 16682103
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Medio
Pequeño
XL
XXL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
16682103 Grande paquete de 100
16692103 Medio paquete de 100
16602113 XL paquete de 100
16612113 XXL paquete de 100
16844733 Pequeño paquete de 100
5 options
Código de producto. 16682103
Marca: New source - PPE HMLCL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estas batas de polipropileno unisex con abertura posterior tienen 5 corchetes y puños elásticos, sin bolsillos. Proporcionan seguridad y comodidad en el entorno de laboratorio.
  • Polipropileno no tejido blanco
  • Puños elásticos
  • Peso del tejido: 40 g/m2
  • Cuello estándar, sin bolsillos
  • Abertura posterior
  • Cuello sencillo
  • Cinco enganches a presión para un cierre seguro
  • Unisex
Especificaciones
Tamaño Grande
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Tipo de tapón Corchetes
Estilo de manguito Elástico
Desechables
N.º de bolsillos Ninguno
Tipo de collarín Cuello sencillo
Tipo de costura Costuras cosidas a cuatro hilos
Tamaño del tórax (métrico) 71 cm
Certificaciones/conformidad Clase I; CE 0197; Directiva 93/42/CEE Anexo V
Certificaciones/conformidad (Europa) 93/42/CEE
Incluye Cinco corchetes a presión, abertura posterior de 27 cm
Tipo de empaquetado Envasado individualmente en bolsa de PE
Longitud (métrico) 102 cm
Longitud del manguito (métrico) 78 cm