Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase F1
Click to view available options
Masa:
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descrizione
- Pesa de clase F1
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Specifica
Specifica
| Masa | 200 mg |
| Tolerancia | ± 0,06 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto