Learn More
Zwiebel™ Juego de pesas de clase F1 de 1 a 1000 g
Click to view available options
:
Incluye: 13 Pesas
Descripción
- Incluye la pesa siguiente: 1 x 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 100 g, 2 x 200 g, 1 x 500 g, 1 x 1 kg
- Pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F2 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y clase II de precisión alta
- Magnetización permanente: < 25 μT
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego de pesas |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 1 a 1000 g |
| Densidad | 8000 ±100 kg/m3 |
| Incluye | 13 Pesas |