Learn More
Zwiebel™ Caja de pesas de clase F1 con certificado
Código de producto. p-8006533
Change view
Click to view available options
Masa:
100 g
500 g
2000 g
Tolerancia:
± 10 mg
± 2,50 mg
± 5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa Tolerancia unitSize
11870892 100 g ± 5 mg cada uno
11880902 2000 g ± 10 mg cada uno
11810892 500 g ± 2,50 mg cada uno
3 options
Código de producto. 11870892
Marca: Zwiebel™ PBI56819
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
  • Certificado de contraste COFRAC
  • Monobloque de 1 a 50g
  • Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
  • Dotación estándar
  • Monobloque de 1 a 20 g
  • Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
  • Estuches de madera opcionales.
Especificaciones
Masa 100 g
Tolerancia ± 5 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta