Learn More
Zwiebel™ Caja de pesas de clase F1 con certificado
Descripción
- Certificado de contraste COFRAC
- Monobloque de 1 a 50g
- Cavidad de ajuste de 100g a 10kg
- Dotación estándar
- Monobloque de 1 a 20 g
- Cavidad de ajuste de 50g a 10kg
- Estuches de madera opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 100 g |
| Tolerancia | ± 5 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |