Learn More
Zwiebel™ Juego de pesas de clase E2 de 1 a 200 g
Click to view available options
:
Incluye: 11 Pesas
Descripción
- Incluye la pesa siguiente: 1 X 1 g, 2 x 2 g, 1 x 5 g, 1 x 10 g, 2 x 20 g, 1 x 50 g, 1 x 100 g, 2 x 200 g
- Las pesas destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial. Las pesas o juegos de pesas de clase E2 irán acompañadas de un certificado de calibración
- Magnetización permanente: < 8 μT
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego de pesas |
| Certificaciones/conformidad | Recomendación de la OIML R111. |
| Descripción | Monobloc |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 1 a 200 g |
| Densidad | 8000 ±60 kg/m3 |
| Incluye | 11 Pesas |