Learn More
Zwiebel™ Pesas con certificado de calibración COFRAC de clase E2
Código de producto. 11770633
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolerancia:
± 0,006 mg
± 0,008 mg
± 0,01 mg
± 0,012 mg
± 0,016 mg
± 0,02 mg
± 0,025 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Masa Tolerancia unitSize
11770633 10 mg ± 0,008 mg cada uno
11700643 100 mg ± 0,016 mg cada uno
11710643 200 mg ± 0,02 mg cada uno
11740633 1 mg ± 0,006 mg cada uno
11720643 500 mg ± 0,025 mg 1 PCS
11780633 20 mg ± 0,01 mg cada uno
11790633 50 mg ± 0,012 mg cada uno
7 options
Código de producto. 11770633
Marca: Zwiebel™ PBI2302N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre los pesos de las clases de precisión más bajas.Las pesas de calibración de láminas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Zwiebel™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se entrega con un certificado de calibración COFRAC que garantiza la trazabilidad
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Masa 10 mg
Tolerancia ± 0,008 mg
Para utilizar con (aplicación) Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial