Learn More
Zwiebel™ Caja de plástico con pesa de acero inoxidable de 500 g, clase E2
Código de producto. 11820892
Change view
Click to view available options
:
Masa: 500 g
Código de producto.
11820892 Masa: 500 g
1 options
Código de producto. 11820892
Marca: Zwiebel™ PBI56813
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Pesas de calibración cilíndricas individuales de acero inoxidable de clase E2 de Zwiebel™ están destinadas a la verificación o calibración de las pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
Specifica
Tolerancia ± 0,8 mg
Para utilizar con (aplicación) Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.