Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2 con certificado de calibración COFRAC
Código de producto. 11755183
Click to view available options
Masa:
1 a 100 g
1 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11755183
Marca: Zwiebel™ PBI23872
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibran las pesas de clases de precisión más bajas y se utilizan con instrumentos de pesaje de clase I. Las pesas de caja de clase E2 de Zwiebel™ están diseñadas para su uso con pesas de clase F1.
  • Pesa de caja de clase E2
  • Incluye certificado de calibración COFRAC
Especificaciones
Masa 1 g
Tolerancia ± 0,03 mg
Para utilizar con (aplicación) Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial