Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2 con certificado de calibración COFRAC
Código de producto. 11725193
Change view
Click to view available options
Masa:
1 a 100 g
1 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
11725193 200 g cada uno
11710263 1 a 100 g cada uno
11715193 100 g cada uno
11785183 10 g cada uno
11755183 1 g cada uno
11795183 20 g cada uno
11765183 2 g cada uno
11775183 5 g cada uno
11705193 50 g cada uno
11745203 5 kg cada uno
10 options
Código de producto. 11725193
Marca: Zwiebel™ PBI23879
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibran las pesas de clases de precisión más bajas y se utilizan con instrumentos de pesaje de clase I. Las pesas de caja de clase E2 de Zwiebel™ están diseñadas para su uso con pesas de clase F1.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Masa 200 g
Tolerancia ± 0,3 mg
Para utilizar con (aplicación) Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial