Learn More
Zwiebel™ Pesa de caja de clase E2 con certificado de calibración COFRAC
Código de producto. 11715193
Change view
Click to view available options
Masa:
1 a 100 g
1 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
11715193 100 g cada uno
11710263 1 a 100 g cada uno
11725193 200 g cada uno
11785183 10 g cada uno
11755183 1 g cada uno
11795183 20 g cada uno
11765183 2 g cada uno
11775183 5 g cada uno
11705193 50 g cada uno
11745203 5 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11715193 Proveedor Zwiebel™ N.º de proveedor PBI23878
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibran las pesas de clases de precisión más bajas y se utilizan con instrumentos de pesaje de clase I. Las pesas de caja de clase E2 de Zwiebel™ están diseñadas para su uso con pesas de clase F1.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Masa 100 g
Tolerancia ± 0,16 mg
Para utilizar con (aplicación) Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial