Learn More
Kartell™ Low Form Graduated Beakers Class B
Código de producto. 10719661
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10719661 500 ml paquete de 12
10385771 100 ml paquete de 12
2 options
Código de producto. 10719661
Marca: Kartell™ 0154600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Low Form Graduated Beakers Class B uses horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
  • Transparente
  • Buena resistencia química
  • Graduaciones permanentes moldeadas en el vaso de precipitados
  • Puede resistir temperaturas de hasta 170 °C durante periodos cortos
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 88mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material PMP
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 119mm
Cantidad 12Pack
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1
Scale Escala graduada moldeada permanente
Modelo Perfil bajo