Learn More
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Código de producto. 17440134 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 17440134
Marca: BRAND™ 36008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Estructura de polipropileno de alta claridad. La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Construcción de polipropileno de alta claridad
  • Incluye tapón de polipropileno
  • Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 60 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Altura = Altura sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibración Para contener (TC, pulg)
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 90 mm
Límite de error ±0,08 ml
N.° por paquete 1
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 60 °C
Tolerancia ±0,08 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase B
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón NS 10/19
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.