Learn More
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Código de producto. 10359520 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10359520 500 ml 1 PCS
10658431 1000 ml cada uno
10349520 100 ml 1 PCS
17450134 25 ml paquete de 2
10410371 25 ml cada uno
17396819 250 ml paquete de 2
10258020 250 ml cada uno
17470134 500 ml paquete de 2
10552321 50 ml cada uno
17460134 50 ml paquete de 2
10291293 10 ml cada uno
17440134 10 ml paquete de 2
12 options
Código de producto. 10359520
Marca: BRAND™ 36054
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estructura de polipropileno de alta claridad. La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Construcción de polipropileno de alta claridad
  • Incluye tapón de polipropileno
  • Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 60 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Altura = Altura sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener (TC, pulg)
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 258 mm
Límite de error ±0,5 ml
N.° por paquete 1
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 60 °C
Tolerancia ±0,5 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase B
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón NS 19/26