Learn More
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Construcción de polipropileno de alta claridad
- Incluye tapón de polipropileno
- Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- La exposición a temperaturas de hasta 60 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Altura = Altura sin tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para contener (TC, pulg) |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 173 mm |
| Límite de error | ±0,20 ml |
| N.° por paquete | 1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 60 °C |
| Tolerancia | ±0,20 ml |
| Mostrar más |