Learn More
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Unit Size:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
Description
- Construcción de polipropileno de alta claridad
- Incluye tapón de polipropileno
- Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- La exposición a temperaturas de hasta 60 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
- Altura = Altura sin tapón
Specifications
Specifications
| Calibración | Para contener (TC, pulg) |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Límite de error | ±0,08 ml |
| N.° por paquete | 1 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 60 °C |
| Tolerancia | ±0,08 ml |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction