Learn More
BRAND™ Matraz aforado de polipropileno de clase B
Código de producto. 10258020 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10258020
Marca: BRAND™ 36048
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estructura de polipropileno de alta claridad. La exposición a temperaturas de hasta 60 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Construcción de polipropileno de alta claridad
  • Incluye tapón de polipropileno
  • Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 60 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Altura = Altura sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para contener (TC, pulg)
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 225 mm
Límite de error ±0,30 ml
N.° por paquete 1
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 60 °C
Tolerancia ±0,30 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase B
Tipo de tapón Tapón
Tamaño del tapón NS 19/26