Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de PMP de clase B
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
50 ml
100 mL
500 mL
1000 mL
Incluye:
Tapón 10/19 NS
Tapón NS 12/21
Tapón NS 14/23
Tapón NS 19/26
Tapón NS 24/29
Tamaño de la unidad:
2 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 6
Descripción
- Transparente
- Tolerancias de clase B según DIN EN ISO 1042
- La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no supera permanentemente el límite de tolerancia
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Incluye | Tapón NS 14/23 |
| N.° por paquete | 6 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 60 °C |
| Mostrar más |