Learn More
BRAND™ Matraz aforado de PMP de clase B
Código de producto. 10319570 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10319570
Marca: BRAND™ 36138
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La esterilización en autoclave de hasta 121 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Fabricación en PMP (polimetilpenteno) transparente
  • Incluye tapón de polipropileno
  • Límites de error según clase B, DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones
  • Altura = Altura sin tapón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PMP
Altura (métrico) 173 mm
Límite de error ±0,20 ml
N.° por paquete 1
Intervalo de temperatura (métrico) 121 °C
Tolerancia ±0,20 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase B