Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de vidrio AR™
Código de producto. 11767971
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 11767971
Marca: Hirschmann™ 1300140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de vidrio Hirschmann Instruments™ AR™ tienen una tolerancia mayor que las de clase B.
  • Una marca
  • Graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 648
Especificaciones
Clase B
Material Vidrio
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad 12/paq.
Tolerancia 0,015 mL
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 350 mm
Tipo Pipeta volumétrica