Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de vidrio AR™
Descripción
- Una marca
- Graduación de tinción ámbar
- Conforme a DIN EN ISO 648
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | B |
| Material | Vidrio |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tolerancia | 0,045 mL |
| Volumen (métrico) | 15 ml |
| Longitud (métrico) | 520 mm |
| Tipo | Pipeta volumétrica |