Learn More
Hirschmann™ Class B Brown Glass Lateral PTFE Stopcock Titration Apparatus
Descripción
- Class B
- Manufactured from DURAN™ borosilicate glass for resistance to chemicals and thermal shock
- In brown glass for the protection of light-sensitive contents
- White graduation marks
- With Schellbach stripes for enhanced legibility
- Lateral PTFE stopcock
- Available with or without 2000 mL brown glass storage bottle
- Acc. to DIN EN ISO 385
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Glass |
| Graduaciones | 0.05 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Volumetric Analysis |
| Incluye | Sin frasco |
| Báscula | Blanco |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | PTFE |
| Mostrar más |