Learn More
Brand™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR/vidrio sódico-cálcico de clase AS SilberEterna™
Tienda Brand ProductosDescripción
- Conforme a DIN EN ISO 648
- Perilla de 0,5 a 2 ml de capacidad suministradas en un paquete de 12
- Perilla de 3 a 100 ml suministrados en un paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648 |
| Clase | B |
| Material | AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Cantidad | 6/Paq. |
| Tolerancia | ±0,03 ml |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Mostrar más |