Learn More
Brand™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR/vidrio sódico-cálcico de clase AS SilberEterna™
Código de producto. 11818321 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 mL
5 ml
10 ml
15 mL
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11818321 0,5 ml paquete de 12
11848301 100 ml paquete de 6
11848271 10 ml 6 PCS
11838321 15 mL paquete de 6
11818271 1 ml paquete de 12
11868271 25 ml paquete de 6
11828271 2 ml paquete de 12
11858271 20 ml 6 PCS
11828321 3 mL paquete de 6
11878271 50 ml paquete de 6
11838271 5 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11818321 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 29501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estas perillas de pipetas proporcionan la máxima precisión, mantenida por estrictos controles de calidad estadísticos.
  • Conforme a DIN EN ISO 648
  • Perilla de 0,5 a 2 ml de capacidad suministradas en un paquete de 12
  • Perilla de 3 a 100 ml suministrados en un paquete de 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibrado
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase B
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Cantidad 12/paq.
Tolerancia ±0,007 ml
Volumen (métrico) 0,5 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipetas con perilla volumétrica