Learn More
Hirschmann™ Buretas de vidrio de clase AS, Schellbach
Product Code. 10644792
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Unit Size:
paquete de 2
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
10644792 10 ml paquete de 2
10654792 25 ml paquete de 2
10326580 50 ml paquete de 2
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10644792
Brand: Hirschmann™ 3240160
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas de vidrio de clase AS Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Graduación azul
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso lateral con llave de vidrio
  • Certificado de conformidad, con información de lote fechada
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta Schellbach
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385