Learn More
Hirschmann™ Buretas de vidrio de clase AS, Schellbach
Descripción
- Graduación azul
- Graduación del anillo de punto principal
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Llave de paso lateral con llave de vidrio
- Certificado de conformidad, con información de lote fechada
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Vidrio |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Tiras Schellbach |
| Báscula | Azul |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | Vidrio |
| Tolerancia | ±0,05 ml |
| Tipo | Bureta Schellbach |
| Class | Clase AS |
| Mostrar más |