Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS con graduación azul
Código de producto. p-8011822
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11732362 50 ml 2 PCS
11712362 10 ml paquete de 2
11722362 25 ml paquete de 2
3 options
Código de producto. 11732362
Marca: Hirschmann™ 3140175
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas de clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación azul se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Schellbach, graduación del anillo de punto principal en azul
  • Llave de paso recta con llave de vidrio
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385