Learn More
Hirschmann™ Pipetas de medición graduadas de punto cero de clase AS marrón
Código de producto. 10785004
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 10785004
Marca: Hirschmann™ 1100342
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo.
  • Con tinta de difusión de plata para marcas permanentes
  • Marcas de graduación marrones
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Punto cero en la parte inferior
  • Fabricado en vidrio sódico-cálcico, vidrio AR™ con una superficie lisa y no porosa
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Graduadas hasta la punta
  • Calibrado para EX
  • Tipo 2, DIN EN ISO 835
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 835
Clase AS
Material AR-GLAS™
Para utilizar con (aplicación) Precisión volumétrica en el pipeteo
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Graduaciones 0,1 ml
Tipo de graduación Tinta de difusión
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 360 ± 5 mm
Tipo Pipeta de medición