Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas clase AS DURAN™, graduación azul
Código de producto. p-7162771
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10763321 10 ml cada uno
10665981 25 ml cada uno
10518842 50 ml cada uno
3 options
Código de producto. 10763321
Marca: Hirschmann™ 3440360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Buretas automáticas clase AS Hirschmann™ con graduación azul están disponibles en una gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades.
  • De conformidad con Pellet
  • Schellbach
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Llave de paso lateral con husillo de PTFE, sin llave de paso intermedia
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 500 mm
Material Vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta de titulación automática
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385