Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas clase AS DURAN™, graduación azul
Description
- De conformidad con Pellet
- Schellbach
- Graduación del anillo de punto principal
- Con graduación azul
- Conforme a DIN EN ISO 385
- certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Llave de paso lateral con husillo de PTFE, sin llave de paso intermedia
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Vidrio |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml |
| Báscula | Azul |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,5 ml |
| Show More |