Learn More
Brand™ Pipetas volumétricas de clase AS Blaubrand™ Eterna™
Código de producto. 11834160 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tolerancia:
0,008 mL
0,010 mL
0,015 mL
0,02 mL
0,03 mL
0,05 mL
Color:
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Color unitSize
11834160 2 ml 0,010 mL Naranja paquete de 12
11883950 10 ml 0,02 mL Rojo paquete de 6
11823980 1 ml 0,008 mL Azul paquete de 12
11853980 25 ml 0,03 mL Azul 6 PCS
11863980 50 ml 0,05 mL Rojo 6 PCS
11833980 5 ml 0,015 mL Blanco paquete de 6
6 options
Código de producto. 11834160
Marca: Brand™ 30503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico AR-GLAS™ y cumplen con los estándares DIN EN ISO 648. Las pipetas con perilla de clase AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ se suministran con número de lote y un certificado de lote por una unidad de embalaje del fabricante. Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tiempo de espera, 5 segundos.
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
  • A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648, DIN 12691
Clase AS
Material AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Tipo de graduación Marcado DE-M
Cantidad 12/paq.
Tolerancia 0,010 mL
Color Naranja
Volumen (métrico) 2 ml
Tipo Pipetas con perilla volumétrica