Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BLAUBRAND™ con certificado USP
Código de producto. p-8003642 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
6 ml
8 ml
10 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 15108264
Marca: BRAND™ 30612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibradas para administrar (TD, Ex). La pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BRAND™ BLAUBRAND™ con certificado proporciona un tiempo de espera de sólo 5 segundos.
  • Fabricación de AR-GLAS™ conforme a DIN EN ISO 648
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Clase AS, marcado DE-M
  • Tiempo de espera, 5 segundos
  • Incluye certificado de lote USP.
  • Bajo solicitud también disponible con certificado individual USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,02 ml de la USP
Calibrado
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase AS
Material AR-GLAS™
Graduado Sí
Tipo de graduación Marcado DE
Cantidad 6/Paq.
Color Rojo
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 440 mm
Tipo Pipetas con perilla volumétrica