Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase A con graduación de tinción ámbar, USP
Descripción
- Conforme a USP
- Una marca
- Con identificación de lote con fecha
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | A |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tolerancia | 0,03 mL |
| Volumen (métrico) | 15 ml |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Tipo | Pipeta de medición |