Learn More
Corning™ Matraces aforados de PFA de clase A reutilizables con tapones de rosca
Código de producto. 11387881 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
Código de producto. 11387881
Marca: Corning™ 5650P25
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilización en autoclave a 121 °C
El matraz translúcido se suministra con un tapón de rosca de perfluoroalcoxi-copolímero. Los tapones de rosca proporcionan un sellado hermético que ayudan a reducir la posibilidad de contaminación exterior. El producto se fabrica según las tolerancias de clase A definidas por la norma ISO 1042 y los matraces tienen líneas de graduación calibradas individualmente. Soportan altas temperaturas y son resistentes a una gran variedad de soluciones acuosas y disolventes orgánicos. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las graduaciones. La altura se refiere solo al matraz, sin el tapón de rosca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,84 oz
Material del cierre Copolímero de perfluoroalcoxi
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 1,6 in
Capacidad (métrico) 25 ml
Material PFA
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 10,8 cm
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Tolerancia 0,04 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 41 mm
Tamaño del tapón GL18