Learn More
Corning™ Matraces aforados de PFA de clase A reutilizables con tapones de rosca
Código de producto. 11327891 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11327891 500 ml paquete de 4
11377881 10 ml paquete de 6
11387881 25 ml paquete de 6
11317891 50 ml paquete de 6
11397881 100 ml paquete de 6
11307891 250 ml paquete de 5
6 options
Código de producto. 11327891
Marca: Corning™ 5650P500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilización en autoclave a 121 °C
El matraz translúcido se suministra con un tapón de rosca de perfluoroalcoxi-copolímero. Los tapones de rosca proporcionan un sellado hermético que ayudan a reducir la posibilidad de contaminación exterior. El producto se fabrica según las tolerancias de clase A definidas por la norma ISO 1042 y los matraces tienen líneas de graduación calibradas individualmente. Soportan altas temperaturas y son resistentes a una gran variedad de soluciones acuosas y disolventes orgánicos. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las graduaciones. La altura se refiere solo al matraz, sin el tapón de rosca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Material del cierre Copolímero de perfluoroalcoxi
Color Translúcido
Diámetro exterior (imperial) 4 in
Capacidad (métrico) 500 ml
Material PFA
Altura (imperial) 10 pulg
Altura (métrico) 25,5 cm
N.º por caja 4/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Intervalo de temperatura (imperial) 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Tolerancia 0,25 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables No
Forma del fondo Plano
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 10,16 cm
Tamaño del tapón GL25