Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de PMP de clase A
Código de producto. p-8003638
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
Altura (métrico):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
310 mm
Descripción:
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 12/21
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 24/29
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón de rosca de color
Tolerancia:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 mL
±0,15 ml
±0,40 ml
± 0,04 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 11328553
Marca: VITLAB™ 67604
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de PMP de clase A VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta. Disponibles en PMP transparente o muy transparente con absorción de UV para el almacenamiento de sustancias sensibles a la luz.
  • Protege las muestras de forma segura frente a los efectos de la luz, al mismo tiempo que mantiene una gran transparencia para permitir establecer los volúmenes de manera exacta
  • Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
  • Tolerancias de clase B según la DIN/ISO 1042
  • Con número de lote impreso y certificado de lote
  • La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no supera permanentemente el límite de tolerancia
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
  • También disponible con certificado de calibración de DAkkS o certificado de calidad individual
Especificaciones
Calibración Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Color Transparente
Descripción Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 24/29
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material PMP
Altura (métrico) 310 mm
Tolerancia ±0,40 ml
Clase A
Tipo de tapón Tapón de suelo estándar