Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de PMP de clase A
Código de producto. 17827820
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
Altura (métrico):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
310 mm
Descripción:
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 12/21
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 24/29
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón de rosca de color
Tolerancia:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 mL
±0,15 ml
±0,40 ml
± 0,04 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Descripción Tolerancia unitSize
17827820 10 ml 90 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19 ± 0,04 ml paquete de 2
11328553 1000 ml 310 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 24/29 ±0,40 ml paquete de 3
10298074 1000 ml 310 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón de rosca de color ±0,40 ml cada uno
17827810 100 ml 180 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23 ±0,10 mL paquete de 2
11398543 100 ml 180 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23 ±0,10 mL paquete de 6
10395801 100 ml 180 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23 ±0,10 mL 1 PCS
11827920 10 ml 90 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19 ± 0,04 ml paquete de 6
11877253 25 mL 115 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19 ±0,04 ml paquete de 2
17847810 250 mL 235 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26 ±0,15 ml paquete de 2
10204461 250 mL 235 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26 ±0,15 ml cada uno
10116074 500 ml 270 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón de rosca de color ± 0,25 ml paquete de 2
17887810 500 ml 270 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26 ± 0,25 ml paquete de 2
11318553 500 ml 270 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26 ± 0,25 ml paquete de 4
11388543 50 ml 150 mm Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 12/21 ±0,06 ml 6 PCS
14 options
Código de producto. 17827820
Marca: VITLAB™ 67704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de PMP de clase A VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta. Disponibles en PMP transparente o muy transparente con absorción de UV para el almacenamiento de sustancias sensibles a la luz.
  • Protege las muestras de forma segura frente a los efectos de la luz, al mismo tiempo que mantiene una gran transparencia para permitir establecer los volúmenes de manera exacta
  • Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
  • Tolerancias de clase B según la DIN/ISO 1042
  • Con número de lote impreso y certificado de lote
  • La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no supera permanentemente el límite de tolerancia
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
  • También disponible con certificado de calibración de DAkkS o certificado de calidad individual
Especificaciones
Calibración Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Descripción Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19
Capacidad (métrico) 10 ml
Material PMP
Altura (métrico) 90 mm
Tolerancia ± 0,04 ml
Clase A