Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de PMP de clase A
Código de producto. 17827810
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
Altura (métrico):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
310 mm
Descripción:
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 10/19
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 12/21
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 19/26
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 24/29
Matraz aforado de PMP de clase A con tapón de rosca de color
Tolerancia:
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,10 mL
±0,15 ml
±0,40 ml
± 0,04 ml
± 0,25 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 17827810
Marca: VITLAB™ 67304
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Defina volúmenes de forma precisa con estos matraces para obtener mediciones exactas en aplicaciones de laboratorio. Los matraces aforados de PMP de clase A VITLAB™ incluyen una marca de calibración única que define el volumen calibrado de manera exacta. Disponibles en PMP transparente o muy transparente con absorción de UV para el almacenamiento de sustancias sensibles a la luz.
  • Protege las muestras de forma segura frente a los efectos de la luz, al mismo tiempo que mantiene una gran transparencia para permitir establecer los volúmenes de manera exacta
  • Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
  • Tolerancias de clase B según la DIN/ISO 1042
  • Con número de lote impreso y certificado de lote
  • La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no supera permanentemente el límite de tolerancia
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
  • También disponible con certificado de calibración de DAkkS o certificado de calidad individual
Especificaciones
Calibración Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Color Transparente
Descripción Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 14/23
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PMP
Altura (métrico) 180 mm
Tolerancia ±0,10 mL
Clase A
Tipo de tapón Tapón de suelo estándar