Learn More
VITLAB™ Matraz aforado de PMP de clase A
Descripción
- Protege las muestras de forma segura frente a los efectos de la luz, al mismo tiempo que mantiene una gran transparencia para permitir establecer los volúmenes de manera exacta
- Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
- Tolerancias de clase B según la DIN/ISO 1042
- Con número de lote impreso y certificado de lote
- La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no supera permanentemente el límite de tolerancia
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
- También disponible con certificado de calibración de DAkkS o certificado de calidad individual
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Color | Transparente |
| Descripción | Matraz aforado de PMP de clase A con tapón NS 12/21 |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Tolerancia | ±0,06 ml |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón de suelo estándar |